Imprimer
Anthrone ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Anthracen-9(10H)-one
30739.14 30739.22
30739.14EA 90.3 EUR
30739.14 30739.22
Anthrone ACS
Anthrone
CAS No.: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 1910173 Merck Reference: 14,691 MDL No.: MFCD00001187
Used for determination of carbohydrates
Formule: C₁₄H₁₀O
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001187
Numéro CAS: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Indice Merck: 14,691