Imprimer
Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
20443.30 20443.A1
20443.30EA 52.7 EUR
20443.30 20443.A1
Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle) ≥98%
Oxyde de bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle)
Purity: 98+% CAS No.: 143-24-8 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)4OCH3 Formula Weight: 222.28 Flash Point: 140°(284°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Refractive Index: 1.4330 Melting Point: -30° Boiling Point: 275-276° Merck Reference: 14,9208 MDL No.: MFCD00008505
Formule: C₁₀H₂₂O₅
Poids moléculaire: 222.28 g/mol
Point d'ébullition: 275…276 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.01
Point éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008505
Numéro CAS: 143-24-8
EINECS: 205-594-7