Imprimer
Acide 4-hydrazinobenzoïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
411790250 411791000 411790050
ACRO411790250EA 126 EUR
ACRO411790250 ACRO411791000 ACRO411790050
Acide 4-hydrazinobenzoïque 98%
Acide 4-hydrazinobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007581
Numéro CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Assay ≥97.5 %