Imprimer
Chlorure de diméthylsulfamoyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
408590250 408591000 408595000
ACRO408590250EA 108 EUR
ACRO408590250 ACRO408591000 ACRO408595000
Chlorure de diméthylsulfamoyle 99%
Chlorure de diméthylsulfamoyle
Formule: C₂H₆ClNO₂S
Point d'ébullition: 114 °C (75 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,337 g/cm³
Point éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007425
Numéro CAS: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %