Imprimer
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
381300010 381300050
ACRO381300010EA 99.9 EUR
ACRO381300010 ACRO381300050
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Formule: C₈H₁₆Si
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191877
Numéro CAS: 86318-61-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %