Imprimer
N-Méthylpropylamine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
314690050 314690250
ACRO314690050EA 102 EUR
ACRO314690050 ACRO314690250
N-Méthylpropylamine 96%
N-Méthylpropylamine
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 61…63 °C (760 mmHg)
Densité: 0,71 g/cm³
Point éclair: <–34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009361
Numéro CAS: 627-35-0
UN: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %