Dichloro(méthyl)phosphine 90% tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyldichlorophosphine
Formule:
CH₃Cl₂P Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg) Densité: 1,3 g/cm³ Point éclair: 48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013616 Numéro CAS: 676-83-5 EINECS: 211-631-8 UN: 2845 ADR: 4.2,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4945 to 1.4985 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |