cis-2,3-Diméthyloxiranne 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 60…61 °C Point de fusion: 84…83 °C Densité: 0,826 g/cm³ Point éclair: –21,7 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005128 Numéro CAS: 1758-33-4 UN: 3271 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤2.5 % |
GC | ≥96.0 % (corrected for H2O) |