Imprimer
Butynedioate de diéthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
296350250 296351000
ACRO296350250EA 114 EUR
ACRO296350250 ACRO296351000
Butynedioate de diéthyle 97%
Butynedioate de diéthyle
Formule: C₈H₁₀O₄
Poids moléculaire: 170.16 g/mol
Point d'ébullition: 107…110 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 1…3 °C
Point éclair: 94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009186
Numéro CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN: 1760
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %