Imprimer
Méthacrylaldéhyde 90% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec hydroquinone
292831000 292835000 292830100 292830500
ACRO292831000EA 870 EUR
ACRO292831000 ACRO292835000 ACRO292830100 ACRO292830500
Méthacrylaldéhyde 90% stabilisé
Méthacrylaldéhyde
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 69 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0,847 g/cm³
Point éclair: –15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006974
Numéro CAS: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone