Imprimer
Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
241050050 241050250
ACRO241050050EA 173 EUR
ACRO241050050 ACRO241050250
Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₃
Point de fusion: 208…212 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006294
Numéro CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %