Imprimer
L(+)-α-Phénylglycine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
217990250 217991000
ACRO217990250EA 67.5 EUR
ACRO217990250 ACRO217991000
L(+)-α-Phénylglycine 99%
L(+)-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064403
Numéro CAS: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
Specific optical rotation +154° to +160° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %