Imprimer
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
209120010 209120025
ACRO209120010EA 144 EUR
ACRO209120010 ACRO209120025
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium 99%
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium
Formule: C₆H₄NNaO₅S
Point de fusion: 350 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007490
Numéro CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
pH 6 to 10 (1 % in water)