Imprimer
N,N-Diméthylglycine chlorhydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,N-Dimethylglycine HCl
204660050 204660250 204661000
ACRO204660050EA 51.6 EUR
ACRO204660050 ACRO204660250 ACRO204661000
N,N-Diméthylglycine chlorhydrate 99%
N,N-Diméthylglycine chlorhydrate
Formule: C₄H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 139.58 g/mol
Point de fusion: 188…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012610
Numéro CAS: 2491-06-7
EINECS: 219-648-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 198 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %