Imprimer
Platine 10% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau hydrogenation catalyst
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
Stabilisation: humidifié
195240100 195240500 195240010
ACRO195240100EA 296 EUR
ACRO195240100 ACRO195240500 ACRO195240010
Platine 10% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau hydrogenation catalyst
Platine
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.2,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Moisture 45 % to 60 %
Platinum (Pt) 9.8 to 10.2 %