Imprimer
Platine 5% sur charbon actif catalyseur d'hydrogénation
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
195230100 195230500
ACRO195230100EA 246 EUR
ACRO195230100 ACRO195230500
Platine 5% sur charbon actif catalyseur d'hydrogénation
Platine
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Assay 5 % (Pt)
Additional info < 85 um: 90%