Bis(triméthylsilyl)acetylene 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₈Si₂ Point d'ébullition: 136…137 °C (760 mmHg) Point de fusion: 21…24 °C Densité: 0,75 g/cm³ Point éclair: 2 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008276 Numéro CAS: 14630-40-1 EINECS: 238-671-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |