Imprimer
Chlorure de myristoyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
180630050 180631000 180635000
ACRO180630050EA 34.8 EUR
ACRO180630050 ACRO180631000 ACRO180635000
Chlorure de myristoyle 97%
Chlorure de myristoyle
Formule: C₁₄H₂₇ClO
Point d'ébullition: 172…176 °C (5mbar)
Point de fusion: –1 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000741
Numéro CAS: 112-64-1
EINECS: 203-994-6
UN: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %