Bis(acétato-O)phényliode 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
Formule:
C₁₀H₁₁IO₄ Point de fusion: 161…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008692 Numéro CAS: 3240-34-4 EINECS: 221-808-1 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 164 °C |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |