Imprimer
trans-4-Phénylbuténone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
164525000 164520500 164521000
ACRO164525000EA 393 EUR
ACRO164525000 ACRO164520500 ACRO164521000
trans-4-Phénylbuténone 99%
trans-4-Phénylbuténone
Formule: C₁₀H₁₀O
Poids moléculaire: 146.19 g/mol
Point d'ébullition: 260…262 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 38.5…41 °C
Point éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008779
Numéro CAS: 1896-62-4
EINECS: 217-587-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38.5 to 41 °C
GC ≥98.5 %