Phosphonate de dibutyle P 14,5-16%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₉O₃P Point d'ébullition: 118…119 °C (11 mmHg) Point de fusion: –57 °C Densité: 0,995 g/cm³ Point éclair: 121 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066633 Numéro CAS: 1809-19-4 EINECS: 217-316-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4225 to 1.4255 (20°C, 589 nm) |
Assay | 14.5 to 16 % (P) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |