Imprimer
Benzenesulfinate de sodium 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
154051000 154055000
ACRO154051000EA 86.3 EUR
ACRO154051000 ACRO154055000
Benzenesulfinate de sodium 97%
Benzenesulfinate de sodium
Formule: C₆H₅NaO₂S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013135
Numéro CAS: 873-55-2
EINECS: 212-842-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure