Imprimer
Mercaptamine chlorhydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-MEA
153770250 153771000 153770050 153775000
ACRO153770250EA 82.2 EUR
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050 ACRO153775000
Mercaptamine chlorhydrate 98%
Mercaptamine chlorhydrate
Formule: C₂H₇NS·HCl
Poids moléculaire: 113.61 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %