Imprimer
1-Amino-2,2-diméthoxyéthane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
153340250 153341000 153345000 153340025
ACRO153340250EA 65.1 EUR
ACRO153340250 ACRO153341000 ACRO153345000 ACRO153340025
1-Amino-2,2-diméthoxyéthane 99%
1-Amino-2,2-diméthoxyéthane
Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 135…139 °C (95 mmHg)
Densité: 0,97 g/cm³
Point éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008135
Numéro CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %