Chloroformiate de benzyle 97% (p/p) stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₇ClO₂ Point d'ébullition: 178…180 °C (760 mmHg) Point de fusion: –20 °C Densité: 1,2 g/cm³ Point éclair: 92 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00000640 Numéro CAS: 501-53-1 EINECS: 207-925-0 UN: 1739 ADR: 8,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
Additional info | benzyl chloride during storage |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤100 APHA |
Stabilizer | 0.1 % anhydrous sodium carbonate |
Phosgene | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Acidity (HCl) | ≤0.3 % |
Benzyl alcohol | ≤0.5 % |