Imprimer
3-Aminocrotononitrile mélange cis- et trans 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile
152451000 152455000
ACRO152451000EA 58.1 EUR
ACRO152451000 ACRO152455000
3-Aminocrotononitrile mélange cis- et trans 96%
3-Aminocrotononitrile
Formule: C₄H₆N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008071
Numéro CAS: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %