3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol 99.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
Formule:
C₈H₁₈O₅ Point d'ébullition: 324…330 °C (760 mmHg) Point de fusion: –4,1 °C Densité: 1,12 g/cm³ Point éclair: 176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002879 Numéro CAS: 112-60-7 EINECS: 203-989-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |