Éther méthylique du triéthylène glycol 99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,5,8,11-Tetraoxadodecane
Formule:
C₈H₁₈O₄ Point d'ébullition: 216 °C (760 mmHg) Point de fusion: –45 °C Densité: 0,986 g/cm³ Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008504 Numéro CAS: 112-49-2 EINECS: 203-977-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 0.01 % BHT |
Acid value | ≤0.05 mg KOH/g |