Imprimer
(±)-Oxyde de styrène 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Styrene oxide
132800010 132800100 132802500 132800025
ACRO132800010EA 162 EUR
ACRO132800010 ACRO132800100 ACRO132802500 ACRO132800025
(±)-Oxyde de styrène 97+%
(±)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
Poids moléculaire: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point éclair: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005121
Numéro CAS: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %