3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Point d'ébullition: 287 °C (265 mmHg) Point de fusion: 127…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003138 Numéro CAS: 89-25-8 EINECS: 201-891-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 131 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Water adsorption | ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C) |