Imprimer
N-Méthylphénéthylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
127450050 127450250 127451000
ACRO127450050EA 108 EUR
ACRO127450050 ACRO127450250 ACRO127451000
N-Méthylphénéthylamine 99%
N-Méthylphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg)
Densité: 0,93 g/cm³
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008291
Numéro CAS: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %