Imprimer
N-Méthylformanilide 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
126810010 126811000 126815000 126810100
ACRO126810010EA 213 EUR
ACRO126810010 ACRO126811000 ACRO126815000 ACRO126810100
N-Méthylformanilide 99%
N-Méthylformanilide
Formule: C₈H₉NO
Point d'ébullition: 243…244 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 8…13 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Point éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003283
Numéro CAS: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %