Imprimer
Acide glyoxylique monohydraté 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
120170250 120171000 120175000
ACRO120170250EA 61.8 EUR
ACRO120170250 ACRO120171000 ACRO120175000
Acide glyoxylique monohydraté 98%, pur
Acide glyoxylique monohydraté
Formule: C₂H₂O₃·1H₂O
Poids moléculaire: 92.05 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127974
Numéro CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure