Imprimer
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydrazinyl-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride
119870500 119872500
ACRO119870500EA 51.3 EUR
ACRO119870500 ACRO119872500
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium 99%
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium
Formule: C₅H₁₄ClN₃O
Point de fusion: 188…192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012009
Numéro CAS: 123-46-6
EINECS: 204-629-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %