Imprimer
Butynedioate de diméthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
115710050 115710250 115711000 115715000
ACRO115710050EA 35.6 EUR
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000 ACRO115715000
Butynedioate de diméthyle 98%
Butynedioate de diméthyle
Formule: C₆H₆O₄
Point d'ébullition: 95…98 °C (19 mmHg)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,16 g/cm³
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008456
Numéro CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %