Imprimer

Acétamidomalonate de diéthyle 99+%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Diethyl 2-acetamidomalonate

113931000 113935000 113930250
ACRO113931000EA 65.7 EUR
ACRO113931000 ACRO113935000 ACRO113930250
Acétamidomalonate de diéthyle 99+%
Acétamidomalonate de diéthyle
Formule: C₉H₁₅NO₅
Poids moléculaire: 217.22 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009146
Numéro CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR