Phosphonate de dibenzyle 90+%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dibenzyl phosphite
Formule:
C₁₄H₁₅O₃P Point d'ébullition: 110…120 °C (,1 mmHg) Densité: 1,18 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004774 Numéro CAS: 17176-77-1 EINECS: 241-226-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5520 to 1.5550 (20°C, 589 nm) |
NMR | ≥90.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
pH | 5.5 to 8.0 (5 % in water) |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |