Imprimer
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
109211000 109215000
ACRO109211000EA 53.9 EUR
ACRO109211000 ACRO109215000
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium 98%
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium
Formule: C₇H₁₅Cl₂N
Poids moléculaire: 184.11 g/mol
Point de fusion: 228…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012837
Numéro CAS: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Additional info total chloride: 38.0 to 39.0 % w/w
Titration with HClO4 ≥97.5 %