Imprimer
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-sulpholene, Butadiene sulphone
107611000 107610025 107615000
ACRO107611000EA 33.6 EUR
ACRO107611000 ACRO107610025 ACRO107615000
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène 98%
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène
Formule: C₄H₆O₂S
Point de fusion: 63…66 °C
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005481
Numéro CAS: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥97.5 %