1-Amino-2,2-diéthoxyéthane 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
Formule:
C₆H₁₅NO₂ Poids moléculaire: 133.19 g/mol Point d'ébullition: 162…163 °C (760 mmHg) Densité: 0.916 g/cm³ Point éclair: 45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008136 Numéro CAS: 645-36-3 EINECS: 211-439-4 UN: 2733 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |