Imprimer
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Allyl glycidyl ether
102941000 102945000 102940025
ACRO102941000EA 45.5 EUR
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane 99+%
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane
Formule: C₆H₁₀O₂
Poids moléculaire: 114.14 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.962 g/cm³
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005143
Numéro CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %