3-Chloropropène 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
Stabilised with propylene oxide
Formule:
C₃H₅Cl Point d'ébullition: 44…46 °C (760 mmHg) Point de fusion: –136 °C Densité: 0,939 g/cm³ Point éclair: –29 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000984 Numéro CAS: 107-05-1 EINECS: 203-457-6 UN: 1100 ADR: 3,I Indice Merck: 13,00286 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4135 to 1.4175 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.05 to 0.09 % propylene oxide |