Imprimer
Peroxyde de baryum, anhydre ≥84%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Baryum peroxyde, Dioxyde de baryum
14008.30 14008.A1
14008.30EA 59.7 EUR
14008.30 14008.A1
Peroxyde de baryum, anhydre ≥84%, grade Technique
Peroxyde de baryum
Purity: 84% min CAS No.: 1304-29-6 Molecular Formula: BaO2 Formula Weight: 169.34 Physical Form: Powder Density: 4.96 Appearance: Tan Melting Point: 450° dec. Solubility: Insoluble in water Merck Reference: 14,989 UN No.: 1449 MDL No.: MFCD00003454
Formule: BaO₂
Poids moléculaire: 169.33 g/mol
Point de fusion: 450 °C (déc.)
Densité: 4.96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003454
Numéro CAS: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,989