Imprimer
Nitrate de strontium, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
30534.30 30534.A1 30534.D9
30534.30EA 58.2 EUR
30534.30 30534.A1 30534.D9
Nitrate de strontium, anhydre 98%
Nitrate de strontium
Purity: 98% CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Granular Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
In railroad flares, signal lights, marine signals
Formule: Sr(NO₃)₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 570 °C
Densité: 2,990
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011248
Numéro CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,8845