Imprimer
Baryum nitrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11305.36 A11305.0E
A11305.36EA 39.7 EUR
A11305.36 A11305.0E
Baryum nitrate ≥99%
Baryum nitrate
Purity: 99% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 MDL No.: MFCD00003442
Formule: Ba(NO₃)₂
Poids moléculaire: 261.34 g/mol
Point de fusion: 592 °C (déc.)
Densité: 3.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,00986