Imprimer
Baryum nitrate 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12194.18 12194.36 12194.A3
12194.18EA 34 EUR
12194.18 12194.36 12194.A3
Baryum nitrate 99+% ACS
Baryum nitrate
Purity: 99+% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: Ba(NO3)2 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Melting Point: 592° dec. Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formule: Ba(NO₃)₂
Densité: 3,24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,983