Imprimer
Capillary tubes
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2951300 2951303
MARI2951300EA 0 EUR
MARI2951300 MARI2951303
Capillary tubes
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Glass, clear.
  • Na-heparinized (coated)
Capillaries, Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.