Strontium chlorure, anhydre ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: SrCl2
Formula Weight: 158.53
Physical Form: Powder
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Formule:
Cl₂Sr Poids moléculaire: 158.53 g/mol Point d'ébullition: 1250 °C Point de fusion: 873 °C Densité: 3.052 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011249 Numéro CAS: 10476-85-4 EINECS: 233-971-6 Indice Merck: 14,8840 |