Imprimer
Strontium chlorure, anhydre 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
369740050 369740250
ACRO369740050EA 149 EUR
ACRO369740050 ACRO369740250
Strontium chlorure, anhydre 99.99% (sur base traces de métaux)
Strontium chlorure
Formule: Cl₂Sr
Poids moléculaire: 158.53 g/mol
Point d'ébullition: 1250
Point de fusion: 873 °C
Densité: 1.96
Numéro MDL: MFCD00011249
Numéro CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Indice Merck: 12,09000
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %