Imprimer
Magnésium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
8.14733.0100EA 32.1 EUR
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
Magnésium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Poids moléculaire: 95.21 g/mol
Point d'ébullition: 1412
Point de fusion: 715
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)